Print…
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO368050050EA 161 EUR
ACRO368050050 ACRO368050010 ACRO368050250
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Methyl-3-formylbenzoate
Fórmula: C₉H₈O₃
Peso Molecular: 164,1600 g/mol
Ponto de Fusão: 48…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00189379
Número CAS: 52178-50-4
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 55 °C
GC ≥97.5 %