Print…
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
H33545.06EA 166 EUR
H33545.06 H33545.03
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole
Fórmula: C₈H₅Br₂F₃O₂
Peso Molecular: 349,93
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1373920-68-3
EINECS: 000-000-0
UN: 0000