Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
Perigo
H31778.03EA 109 EUR
H31778.03 H31778.06
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃BrF₃NO
Peso Molecular: 266,01 g/mol
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458074
Número CAS: 914635-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III