Print…
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium (4-(ethylthio)phenyl)trifluoroborate
H52677.03EA 83 EUR
H52677.03
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₈H₉BF₃KS
Peso Molecular: 244,12 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115771
Número CAS: 850623-75-5