Print…
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(2-(methylthio)phenyl)borate
H52587.06EA 573 EUR
H52587.06
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KS
Peso Molecular: 230,10 g/mol
Ponto de Fusão: 274…276 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115773
Número CAS: 850623-77-7