Print…
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate 95%
Atenção
H51888.03EA 47.8 EUR
H51888.03
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₅BF₃KO₂
Peso Molecular: 228,02 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115737
Número CAS: 850623-38-0