Print…
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H51882.03EA 59.8 EUR
H51882.03
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₉H₉BF₃KO₂
Peso Molecular: 256,07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800743
Número CAS: 1439402-07-9