Print…
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Atenção
L17968.03EA 80.3 EUR
L17968.03
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₅BF₃KO
Peso Molecular: 212,02 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093979
Número CAS: 192863-39-1