Print…
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L19799.MDEA 49.7 EUR
L19799.MD L19799.03
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Peso Molecular: 183,18 g/mol
Ponto de Fusão: 214 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00181811
Número CAS: 325-89-3