3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 98%
ACRO334330010EA
65.7
EUR
ACRO334330010
ACRO334330050
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Fórmula:
C₉H₁₀ClNO₂ Peso Molecular: 199,64 g/mol Ponto de Fusão: 243…245 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00126370 Número CAS: 19947-39-8 |
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |