Gostaria de reiniciar sessão?
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid ≥97%
Fornecedor: ALFA AESAR
Purity: 97%
CAS No.: 68208-20-8
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 223° dec.
Beilstein Reference: 2938797
MDL No.: MFCD01871299
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Número MDL : MFCD01871299
Número CAS: 68208-20-8
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
1 g L19796.03
250 mg L19796.MD
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Melting point ca 223° dec.
Formula weight 199.64
CAS No. 68208-20-8
Purity 97%
Temperatura de armazenamento 2°C to 8°C
Molecular formula C9H10ClNO2
MDL No. MFCD01871299
Beilstein reference 2938797
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd