Print…
9-Methylcarbazole ≥99.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAM0960-5GEA 81 EUR
TCIAM0960-5G TCIAM0960-25G
9-Methylcarbazole ≥99.0% (by GC)
9-Methylcarbazole
Fórmula: C₁₃H₁₁N
Peso Molecular: 181,2331 g/mol
Ponto de ebulição: 195°C
Número MDL : MFCD00013431
Número CAS: 1484-12-4
EINECS: 216-054-5
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/31/28974531.jpg
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C