Print…
3-Bromo-9-ethylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAB3459-1GEA 67 EUR
TCIAB3459-1G TCIAB3459-5G
3-Bromo-9-ethylcarbazole ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-9-ethylcarbazole
Fórmula: C₁₄H₁₂BrN
Peso Molecular: 274,1558 g/mol
Número MDL : MFCD00092392
Número CAS: 57102-97-3
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/20/28934820.jpg
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C