N-Boc-ethylenediamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
L19485.06EA
332
EUR
L19485.06
L19485.03
N-Boc-ethylenediamine hydrochloride 98%
N-Boc-ethylenediamine hydrochloride
Fórmula:
C₇H₁₇ClN₂O₂ Peso Molecular: 196,68 g/mol Ponto de Fusão: 148…151 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01076129 Número CAS: 79513-35-2 EINECS: 000-000-0 |