Print…
N-Boc-N-propylethylenediamine 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H52328.MDEA 233 EUR
H52328.MD H52328.03
N-Boc-N-propylethylenediamine 96%
N-Boc-N-propylethylenediamine
Fórmula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 202,29 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658368
Número CAS: 105628-64-6