Print…
N-Boc-N-methylethylenediamine ≥97%
Perigo
H56456.XFEA 313 EUR
H56456.XF
N-Boc-N-methylethylenediamine ≥97%
N-Boc-N-methylethylenediamine
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 174,24 g/mol
Densidade: 0,975
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01317789
Número CAS: 121492-06-6
UN: 2735
ADR: 8,III