Print…
Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L00961.14EA 52.5 EUR
L00961.14
Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Trimethylsilyl bromoacetate
Fórmula: C₅H₁₁BrO₂Si
Peso Molecular: 211,13 g/mol
Ponto de ebulição: 68…69 °C (17 mmHg)
Densidade: 1,291
Ponto de Inflamação: 28 °C (82 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000187
Número CAS: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN: 2920
ADR: 8,II