Print…
Phenyl glycidyl ether ≥99.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Perigo
TCIAG0098-25GEA 17 EUR
TCIAG0098-25G TCIAG0098-500G
Phenyl glycidyl ether ≥99.0% (by GC)
Phenyl glycidyl ether
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150,18 g/mol
Ponto de Inflamação: 125°C
Número MDL : MFCD00005133
Número CAS: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/73/28969773.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %