Print…
DL-Penicillamine 97+%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B24710.06EA 119 EUR
B24710.06 B24710.14 B24710.03
DL-Penicillamine 97+%
DL-Penicillamine
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 149,21 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 212 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00004856
Número CAS: 52-66-4
EINECS: 200-147-2