Print…
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Perigo
TCIAD1586-5GEA 50 EUR
TCIAD1586-5G TCIAD1586-25G
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97.0% (by GC)
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Peso Molecular: 142,20 g/mol
Ponto de ebulição: 101°C
Ponto de Inflamação: 98°C
Número MDL : MFCD00005155
Número CAS: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/87/28978387.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %