Print…
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L06768.09EA 97.8 EUR
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Peso Molecular: 142,20 g/mol
Ponto de ebulição: 238…240 °C
Densidade: 0,997
Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005155
Número CAS: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ADR: 8,III