Print…
2-Mercapto-4-methylthiazole ≥97%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
A19520.22EA 127 EUR
A19520.22 A19520.14
2-Mercapto-4-methylthiazole ≥97%
2-Mercapto-4-methylthiazole
Fórmula: C₄H₅NS₂
Peso Molecular: 117,20
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798571
Número CAS: 4498-39-9
EINECS: 000-000-0
UN: 0000