Print…
2-Mercaptothiazole ≥97%
Fornecedor: ALFA AESAR
Perigo
L07058.03EA 39 EUR
L07058.03 L07058.14 L07058.06
2-Mercaptothiazole ≥97%
2-Mercaptothiazole
Fórmula: C₃H₃NS₂
Peso Molecular: 117,19
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022449
Número CAS: 82358-09-6
EINECS: 423-680-4
UN: 0000