Print…
2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L17151.03EA 32.9 EUR
L17151.03 L17151.06
2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
2-Acetamido-5-chlorothiazole
Fórmula: C₅H₅ClN₂OS
Peso Molecular: 176,63 g/mol
Ponto de Fusão: 208…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318098
Número CAS: 20256-39-7
EINECS: 000-000-0