Print…
Sodium borodeuteride (99% D), rods
Perigo
35102.06EA 388 EUR
35102.06 35102.03
Sodium borodeuteride (99% D), rods
Sodium borodeuteride
Fórmula: D₄BNa
Peso Molecular: 41,857 g/mol
Ponto de Fusão: ∼400 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003519
Número CAS: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN: 1426
ADR: 4.3,I