Print…
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAB1654-1GEA 18 EUR
TCIAB1654-1G TCIAB1654-25G TCIAB1654-5G
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Fórmula: C₆H₁₁BrSi
Peso Molecular: 191,14 g/mol
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00134460
Número CAS: 38002-45-8
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/13/28933413.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %