Print…
1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Perigo
TCIAE0513-25GEA 123 EUR
TCIAE0513-25G TCIAE0513-5G
1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0% (by GC)
1,2-Epoxycyclopentane
Fórmula: C₅H₈O
Peso Molecular: 84,12 g/mol
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 10°C
Número MDL : MFCD00005161
Número CAS: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/24/28968024.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %