Print…
2-Benzyloxy-5-bromopyrimidine ≥95%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
H27648.MDEA 61.9 EUR
H27648.MD H27648.03
2-Benzyloxy-5-bromopyrimidine ≥95%
2-Benzyloxy-5-bromopyrimidine
Fórmula: C₁₁H₉BrN₂O
Peso Molecular: 265,11
Ponto de Fusão: 100…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375140
Número CAS: 742058-39-5
EINECS: 000-000-0
UN: 0000