Print…
2-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrimidine 98%
Atenção
H33561.03EA 67.5 EUR
H33561.03
2-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrimidine 98%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrimidine
Fórmula: C₁₀H₈BrN₃
Peso Molecular: 250,10 g/mol
Ponto de Fusão: 204…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02317272
Número CAS: 392326-81-7