Print…
2-Amino-4-(3-bromophenyl)pyrimidine 95%
Atenção
H34024.03EA 57.2 EUR
H34024.03
2-Amino-4-(3-bromophenyl)pyrimidine 95%
2-Amino-4-(3-bromophenyl)pyrimidine
Fórmula: C₁₀H₈BrN₃
Peso Molecular: 250,10 g/mol
Ponto de Fusão: 203…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01940446
Número CAS: 392307-25-4