Print…
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
H56369.14EA 423 EUR
H56369.14 H56369.03 H56369.06
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₃IN₂
Peso Molecular: 193,97 g/mol
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005244
Número CAS: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1