Print…
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B23751.03EA 77.9 EUR
B23751.03 B23751.06
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Peso Molecular: 127,10 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 125 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00005239
Número CAS: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7