Tricaine methanesulphonate, Supelco®
Fornecedor: Merck
A5040-25GEA
222
EUR
A5040-25G
A5040-250G
A5040-100G
Tricaine methanesulphonate, Supelco®
Tricaine methanesulphonate
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO₅S Peso Molecular: 261,29 g/mol |
Número MDL :
MFCD00013176 Número CAS: 886-86-2 EINECS: 212-956-8 |