Print…
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
Fornecedor: ALFA AESAR
H32163.03EA 73 EUR
H32163.03 H32163.06
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
3-Bromo-6-fluorochromone
Fórmula: C₉H₄BrFO₂
Peso Molecular: 243,03
Ponto de Fusão: 130…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094003
Número CAS: 179111-05-8
EINECS: 000-000-0
UN: 0000