Print…
Samarium diiodide 0.07-0.12 M in THF estabilizada
Perigo
22360.JNEA 128 EUR
22360.JN
Samarium diiodide 0.07-0.12 M in THF estabilizada
Samarium diiodide
Fórmula: SmI₂
Peso Molecular: 404,17 g/mol
Densidade: 0,922
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058873
Número CAS: 32248-43-4
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II