Print…
Bis(trimethylsilyl)methane ≥95.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Perigo
TCIAB1857-10MLEA 127 EUR
TCIAB1857-10ML
Bis(trimethylsilyl)methane ≥95.0% (by GC)
Bis(trimethylsilyl)methane
Fórmula: C₇H₂₀Si₂
Peso Molecular: 160,405 g/mol
Ponto de ebulição: 133°C
Ponto de Inflamação: 12°C
Número MDL : MFCD00008275
Número CAS: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/23/28933623.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %