Print…
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16971330EA 103 EUR
EHERC16971330
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₂₁H₁₅NO₃
Peso Molecular: 329,3500 g/mol
Número MDL : MFCD00019148
Número CAS: 81-48-1
EINECS: 201-353-5