Print…
Quinizarin green
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16971100EA 98.7 EUR
EHERC16971100
Quinizarin green
Quinizarin green
Fórmula: C₂₈H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 418,496 g/mol
Número MDL : MFCD00001195
Número CAS: 128-80-3
EINECS: 204-909-5