Print…
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
367648-5GEA 109 EUR
367648-5G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₆H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 266,29 g/mol
Número MDL : MFCD00001198
Número CAS: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1