Print…
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
215643-5GEA 69.8 EUR
215643-5G
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₁₂N₄O₂
Peso Molecular: 268,27 g/mol
Número MDL : MFCD00001225
Número CAS: 2475-45-8
EINECS: 219-603-7
UN: 0000