Print…
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
Atenção
ABCRAB124984.0250
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₇Br₂NO₂
Peso Molecular: 381,03 g/mol
Ponto de Fusão: 225…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019155
Número CAS: 81-49-2
EINECS: 201-354-0