Print…
4-Methoxystilbene ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
A17328.06EA 103 EUR
A17328.06
4-Methoxystilbene ≥98%
4-Methoxystilbene
Fórmula: C₁₅H₁₄O
Peso Molecular: 210,27 g/mol
Ponto de Fusão: 136…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017178
Número CAS: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7