Print…
4-Anilino-1-methylpiperidine ≥98%
Perigo
H27276.14EA 331 EUR
H27276.14
4-Anilino-1-methylpiperidine ≥98%
4-Anilino-1-methylpiperidine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂
Peso Molecular: 190,28 g/mol
Ponto de Fusão: 82…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06408133
Número CAS: 22261-94-5
EINECS: 244-882-7