Print…
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B20457.03EA 81.8 EUR
B20457.03 B20457.06
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₂S
Peso Molecular: 206,22 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00171745
Número CAS: 21278-86-4