2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
B23882.03EA
57.7
EUR
B23882.03
B23882.06
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Fórmula:
C₁₃H₁₀N₂S Peso Molecular: 226,30 g/mol Ponto de Fusão: 155…158 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236016 Número CAS: 56503-96-9 EINECS: 000-000-0 |