Print…
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Atenção
H51723.06EA 311 EUR
H51723.06 H51723.03
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂S
Peso Molecular: 220,25 g/mol
Ponto de Fusão: 244…248 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00171753
Número CAS: 39091-01-5