Print…
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Atenção
H54942.06EA 282 EUR
H54942.06
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Peso Molecular: 248,30 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01567252
Número CAS: 39091-00-4