Print…
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Atenção
H54038.03EA 114 EUR
H54038.03 H54038.MD
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃S
Peso Molecular: 249,28 g/mol
Ponto de Fusão: 236…241 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06857928
Número CAS: 54001-16-0