3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
ACRO278730050EA
47.9
EUR
ACRO278730050
ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Fórmula:
C₁₂H₅NO₅ Peso Molecular: 243,1718 g/mol Ponto de Fusão: 247…254 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006926 Número CAS: 3027-38-1 |
Appearance | Light yellow to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |