Print…
O-Methylisourea hemisulphate 94%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO233030250EA 66.7 EUR
ACRO233030250 ACRO233032500
O-Methylisourea hemisulphate 94%
O-Methylisourea hemisulphate
Fórmula: C₄H₁₄N₄O₆S
Peso Molecular: 246,24 g/mol
Ponto de Fusão: 147…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040594
Número CAS: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥92 %